MABE191
Anti-WHSC1/NSD2 Antibody, clone 29D1
clone 29D1, from mouse
別名:
Probable histone-lysine N-methyltransferase NSD2, Multiple myeloma SET domain-containing protein, Nuclear SET domain-containing protein 2, Protein trithorax-5, Wolf-Hirschhorn syndrome candidate 1 protein
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
29D1, monoclonal
化学種の反応性
human
テクニック
ChIP: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... WHSC1(7468)
詳細
免疫原
アプリケーション
クロマチン免疫沈降: 独立した研究所において、Gal4レポーターをトランスフェクトした293T細胞においてWHSC1/NSD2を検出しました。(Marango, J., et al. (2008).Blood. 111:3145-3154)。
免疫沈降: 独立した研究所において、KMS11細胞においてWHSC1/NSD2を検出しました。(Marango, J., et al. (2008).Blood. 111:3145-3154)。
品質
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、10 µgのHCT116細胞ライセート中のWHSC1/NSD2を検出できます。
ターゲットの説明
物理的形状
その他情報
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABE191:
試験成績書(COA)