MABE145
Anti-Runx3 Antibody, clone R3-5G4
clone R3-5G4, from mouse
別名:
Runt-related transcription factor 3, Acute myeloid leukemia 2 protein, Core-binding factor subunit alpha-3, CBF-alpha-3, Oncogene AML-2, Polyomavirus enhancer-binding protein 2 alpha C subunit, PEA2-alpha C, PEBP2-alpha C, SL3-3 enhancer factor 1 alpha C
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
R3-5G4, monoclonal
化学種の反応性
human
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RUNX3(864)
詳細
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
転写因子
品質
Western Blot Analysis: 0.25 mg/mL of this antibody detected Runx3 in 10 µg Daudi cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Daudi cell lysate.
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABE145:
試験成績書(COA)