MABD51
Anti-Brn-2 (POU3F2) Antibody, clone 8C4.2
clone 8C4.2, from mouse
別名:
POU domain, class 3, transcription factor 2, Brain-specific homeobox/POU domain protein 2, Brain-2, Brn-2, Nervous system-specific octamer-binding transcription factor N-Oct-3, Octamer-binding protein 7, Oct-7, Octamer-binding transcription factor 7, OTF
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
8C4.2, monoclonal
交差性
rat, human
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... POU3F2(5454)
詳細
免疫原
アプリケーション
品質
Western Blot Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Brn-2 (POU3F2) in 10 µg of SK-N-MC cell lysates.
ターゲットの説明
The calculated molecular weight is 47 kDa Brn-2 (POU3F2) may be observed at ~50-55 kDa in some cell lysates (Wolfe, A., et al., (2002). Molecular Endocrinology. 16(3):435-449).
物理的形状
アナリシスノート
SK-N-MC cell lysates
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABD51:
試験成績書(COA)