クローン
2A2, monoclonal
化学種の反応性
human
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... WIPI2(26100)
詳細
Atg18(別名:WIPI-2)は、リン脂質との相互作用のため、7枚羽根のプロペラ構造を示すことで、複数タンパク質の複合体の集合を調節することで、オートファジーに関与しています。Atg18はPtdIns3Pの哺乳類エフェクターであり、さまざまな細胞株でユビキタスに発現しています。 研究によると、Atg18はAtg16やULK1とともに初期のオートファゴソーム構造の形成で動員され、Atg18はLC3陽性オートファゴソームの形成に必要です。
特異性
この抗体は、Atg18のC末端を認識します。
免疫原
エピトープ:C末端
ヒトAtg18のC末端に相当する直鎖ペプチド
アプリケーション
この抗Atg18(WIPI-2)抗体クローン2A2は、Atg18(WIPI-2)の検出において、WBおよびIH(P)での使用が検証されています。
免疫組織染色: 希釈倍率1:1,000で使用、ヒト結腸直腸腺がん組織でAtg18を検出できます。
研究カテゴリー
アポトーシスおよびがん
アポトーシスおよびがん
研究サブカテゴリー
アポトーシス-追加
アポトーシス-追加
品質
ヒト精巣組織ライセートでのウェスタンブロッティングにより評価されています。
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、10 µgのヒト精巣組織ライセート中のAtg18を検出できます。
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、10 µgのヒト精巣組織ライセート中のAtg18を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約49 kDa
分子量42~48 kDaの6つのアイソフォームがあります。
分子量42~48 kDaの6つのアイソフォームがあります。
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG1κ抗体、0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+150 mM NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
ヒト精巣組織ライセート
ヒト精巣組織ライセート
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABC91:
試験成績書(COA)
The Journal of biological chemistry, 292(44), 18052-18061 (2017-08-16)
The mechanistic target of rapamycin complex 1 (mTORC1) is a master regulator of protein synthesis and potential target for modifying cellular metabolism in various conditions, including cancer and aging. mTORC1 activity is tightly regulated by the availability of extracellular amino
Cellular and molecular gastroenterology and hepatology, 17(6), 1007-1024 (2024-02-10)
In the classic form of α1-antitrypsin deficiency (ATD), the misfolded α1-antitrypsin Z (ATZ) variant accumulates in the endoplasmic reticulum (ER) of liver cells. A gain-of-function proteotoxic mechanism is responsible for chronic liver disease in a subgroup of homozygotes. Proteostatic response
Human molecular genetics, 32(16), 2623-2637 (2023-06-26)
β-propellers that bind polyphosphoinositides (PROPPINs) are an autophagy-related protein family conserved throughout eukaryotes. The PROPPIN family includes Atg18, Atg21 and Hsv2 in yeast and WD-repeat protein interacting with phosphoinositides (WIPI)1-4 in mammals. Mutations in the WIPI genes are associated with
Nature communications, 12(1), 3292-3292 (2021-06-04)
Autophagy regulates primary cilia formation, but the underlying mechanism is not fully understood. In this study, we identify NIMA-related kinase 9 (NEK9) as a GABARAPs-interacting protein and find that NEK9 and its LC3-interacting region (LIR) are required for primary cilia
FEBS letters, 591(23), 3819-3830 (2017-11-08)
ATG2 is one of the autophagy-related (ATG) proteins essential for autophagosome formation and localizes to isolation membranes and lipid droplets in mammalian cells. Here, we investigated the requirement of regions in ATG2A for its organellar localization and function. The N-terminal
資料
Autophagy is a regulated process involved in cell growth, development, and recycling of cytoplasmic components in cells.