MABC590
Anti-GRIM-19, clone 1A8 Antibody
clone 1A8, from mouse
別名:
NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 alpha subcomplex subunit 13, Cell death regulatory protein GRIM-19, Complex I-B16.6, CI-B16.6, Gene associated with retinoic and interferon-induced mortality 19 protein, GRIM-19, Gene associated with retinoic and IFN-ind
About This Item
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1A8, monoclonal
交差性
mouse, human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NDUFA13(51079)
詳細
免疫原
アプリケーション
アポトーシス及び癌
アポトーシス-追加
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated GRIM-19 in MCF-7 cell lysate (Hu, J., et al. (2002). J. Interferon & Cytokine Research. 22:1017-1026).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected GRIM-19 in MCF-7 cells (Hu, J., et al. (2002). J. Interferon & Cytokine Research. 22:1017-1026).
品質
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected GRIM-19 in 10 µg of MCF-7 cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABC590:
試験成績書(COA)