安全性情報
MABC584
Sigma-Aldrich
抗Sulf-2抗体 クローン2B4
clone 2B4, from mouse
別名:
Extracellular sulfatase Sulf-2, hSulf-2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2B4, monoclonal
化学種の反応性
human
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SULF2(55959)
詳細
Sulf-2は、髄鞘形成やグリア細胞分化、GDNF活性などの神経学的状況においても重要です。Sulf-2活性は腎臓でも認められ、糸球体基底膜発生や糸球体機能に重要な役割を果たしています。最後に、Sulf-2は硫酸ヘパラン代謝にも関与しています。Sulf-2は、ヘパラン硫酸プロテオグリカンの硫酸部分を除去し、それによって細胞のヘパリン結合成長因子シグナル伝達活性が調節されます。Sulf-2は細胞外マトリックスの相互作用にも影響を及ぼし、発生と増殖の際に重要であるとともに、血管新生の際には内皮細胞によるWntシグナル伝達とVEGF産生にも役割を果たします。疾患では、がんにおけるSulf-2の発現が亢進され、Sulf-2の阻害ががんの進行を制限し、腫瘍内でアポトーシスの増加を示すことから、Sulf-2活性化は抗癌治療候補として検討されています。
アプリケーション
この抗Sulf-2抗体クローン2B4は、Sulf-2検出のためのウェスタンブロッティング、免疫組織染色、ELISAにおける使用について検証されています。
ウェスタンブロッティング:1 µg/mLで使用、トランスフェクトしたHEK293細胞ライセート中のSulf-2を検出できます(Mark Singer博士の厚意によるデータ)。
ウェスタンブロッティング:この抗体は、トランスフェクトしたHEK293細胞ライセート中のSulf-2を検出できますが、トランスフェクトしていないHEK293細胞ライセートでは検出できません(Lemjabbar-Alaoui, H., et al., (2010) Oncogene 29:635–646)。
免疫組織染色:この抗体は、ヒト肺および扁平上皮細胞癌組織中のSulf-2を検出できます(Lemjabbar-Alaoui, H., et al., (2010) Oncogene 29:635–646)。
ELISA:この抗体は、ELISAでSuf-2を検出できますが、Sulf-1は検出できません(Lemjabbar-Alaoui, H., et al., (2010) Oncogene 29:635–646)。
品質
A549細胞ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:2 µg/mLで使用、A549細胞ライセート10 µg中のSulf-2を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約125および50 kDa。
Sulf-2は約125 kDaのプレタンパク質として合成され、その後切断されて約75 kDaと約50 kDaのフラグメントになります。成熟タンパク質ではこれらのフラグメントがジスルフィド結合によって結合しています。
物理的形状
フォーマット:精製品
その他情報
濃度:ロットのデータシートを参照してください。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABC584:
試験成績書(COA)