クローン
376.96
monoclonal
精製方法
using protein G
化学種の反応性
human, human, mouse
濃度
(Please refer to lot specific datasheet.)
テクニック
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
UniProtアクセッション番号
作用機序
| inhibits
詳細
特異性
アプリケーション
品質
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected B7-H3 (CD276) in one million SK-OV-3 cells.
物性
物理的形状
保管および安定性
免責事項
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MABC1731-25UL:
MABC1731-100UL:
試験成績書(COA)