Merck
MAB970
Sigma-Aldrich
抗マイコプラズマ・ボビス抗体、M23株、クローンMYB163
ascites fluid, clone MYB163, Chemicon®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
ascites fluid
クローン
MYB163, monoclonal
化学種の反応性
bovine
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
輸送温度
wet ice
特異性
クローンMYB163は、複数のマイコプラズマ・ボビス株と反応します。しかし、試験したマイコプラズマの他の種とは反応しません。
免疫原
エピトープ:M23株
マイコプラズマ・ボビスM23株。
アプリケーション
ELISAは1:2,000、
ウェスタンブロットは1:200、
免疫組織染色は1:2,000
ホルマリン固定したパラフィン組織の免疫組織染色:(Adegboye DS, et al J Vet. Diagn Invest 7(3):333-337, 1995を参照)。
最終的なワーキング希釈倍率は、お客様が決めてください。
抗マイコプラズマ・ボビス抗体、M23株、クローンMYB163は、マイコプラズマ・ボビスの濃度を検出します。ELISA、WB、IH、IH(P)での使用が文献発表され、検証されています。
研究カテゴリー
感染症
研究サブカテゴリー
感染症-細菌
物理的形状
10%緩衝ホルマリンを含む腹水。
保管および安定性
-20°Cで最長12か月保存できます。 短期保存(0~4週間)の際は+2-8°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
文書ライブラリにアクセスする
Kemal Mehinagic et al.
Journal of veterinary diagnostic investigation : official publication of the American Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians, Inc, 31(5), 674-680 (2019-06-28)
Viral agents such as bovine respiratory syncytial virus (BRSV) and bovine parainfluenza virus 3 (BPIV-3) are considered primary infectious agents in bovine respiratory disease complex (BRDC). Information regarding the pathogenesis of BRDC is scarce, especially at an advanced chronicity stage
Carlos A Margineda et al.
Journal of veterinary diagnostic investigation : official publication of the American Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians, Inc, 34(4), 693-698 (2022-05-21)
HoBi-like pestivirus (HoBiPeV) is an emerging virus that has been detected in cattle and other ruminants. We diagnosed 2 cases of fatal bovine respiratory disease complex (BRDC) associated with infection with HoBiPeV in a feedlot in Argentina. The main findings
Mycoplasma bovis real-time polymerase chain reaction assay validation and diagnostic performance.
Kristin A Clothier,Dianna M Jordan,Curtis J Thompson,Joann M Kinyon,Timothy S Frana,Erin L Strait
Journal of Veterinary Diagnostic Investigation : Official Publication of the American Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians, Inc null
Germán Cantón et al.
Revista Argentina de microbiologia (2022-05-24)
Bovine respiratory disease (BRD) is one of the most frequent clinical concerns in weaned calves after their arrival at the feedlot. This work reports the first local isolation of Mycoplasma bovis from feedlot calves with pneumonia and polyarthritis in Argentina.
Katarzyna Dudek et al.
BMC veterinary research, 15(1), 371-371 (2019-10-28)
Mycoplasma bovis is a causative agent of disease in cattle causing many clinical conditions. Currently there are no commercial M. bovis vaccines in Europe and treatment is difficult with decreased antimicrobial susceptibility of M. bovis field isolates. Using an M.