安全性情報
MAB5316
Sigma-Aldrich
抗ロドプシン抗体、クローンRET-P1
clone RET-P1, Chemicon®, from mouse
別名:
Opsin 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
RET-P1, monoclonal
化学種の反応性
human, mouse, rat
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RHO(6010)
特異性
ロドプシンとして同定される39 kDaのタンパク質(オプシン)と反応します。MAB5316は、ロッドの軸索およびシナプス結節を特異的に標識します。
細胞局在:
細胞質
免疫原
成体ラット網膜からのメンブレン調製。
アプリケーション
この抗ロドプシン抗体、クローンRET-P1を用いたロドプシンの検出は、ICおよびWBでバリデーションされています。
イムノブロッティング:1 μg/mL
免疫細胞染色
免疫組織染色(凍結およびホルマリン/パラフィン):1-2 μg/mL。ホルマリン固定組織切片を染色するには、10 mMクエン酸緩衝液(pH 6.0)で組織切片を10~20分間煮沸してから、室温で20分間冷却する必要があります。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
研究のカテゴリ
神経科学
研究のサブカテゴリ
感覚およびPNS
物理的形状
フォーマット:精製
精製免疫グロブリン。 0.2% BSAおよび15 mMアジ化ナトリウムを含む10 mM PBS(pH 7.4)中の液体。
保管および安定性
2~8°Cの未希釈アリコートで最大6カ月間保存できます。
アナリシスノート
コントロール
ポジティブコントロール:
IMR-5細胞、脳または網膜。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB5316:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Vibratome sectioning mouse retina to prepare photoreceptor cultures.
Clerin, E; Yang, Y; Forster, V; Fontaine, V; Sahel, JA; Leveillard, T
Journal of Visualized Experiments null
Iman Sahly et al.
The Journal of cell biology, 199(2), 381-399 (2012-10-10)
The mechanisms underlying retinal dystrophy in Usher syndrome type I (USH1) remain unknown because mutant mice lacking any of the USH1 proteins-myosin VIIa, harmonin, cadherin-23, protocadherin-15, sans-do not display retinal degeneration. We found here that, in macaque photoreceptor cells, all
Birgit Ploier et al.
Nature communications, 7, 12832-12832 (2016-10-04)
Retinitis pigmentosa (RP) is a blinding disease often associated with mutations in rhodopsin, a light-sensing G protein-coupled receptor and phospholipid scramblase. Most RP-associated mutations affect rhodopsin's activity or transport to disc membranes. Intriguingly, some mutations produce apparently normal rhodopsins that
Steroids do not prevent photoreceptor degeneration in the light-exposed T4R rhodopsin mutant dog retina irrespective of AP-1 inhibition.
Gu, D; Beltran, WA; Pearce-Kelling, S; Li, Z; Acland, GM; Aguirre, GD
Investigative Ophthalmology & Visual Science null
Canine retina has a primate fovea-like bouquet of cone photoreceptors which is affected by inherited macular degenerations.
Beltran, WA; Cideciyan, AV; Guziewicz, KE; Iwabe, S; Swider, M; Scott, EM; Savina et al.
Testing null