クローン
8A11.2, monoclonal
化学種の反応性
dog (Wang, et al 2001), rabbit (Chaytor, et al 2005), chicken (Elenes, et al 2001), mouse, human, rat (Sorensen, et al 2008)
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
dog ... Gjc1(490936)
human ... GJC1(10052)
mouse ... Gjc1(14615)
rat ... Gjc1(266706)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
細胞骨格
接着分子(CAM)
Immunohistochemistry: fresh frozen, methanol fixed sections {Ujiie H et al (2003)}; 4% fixed frozen sections {Ikeda, Y et al 2007). 1-10 µg/mL with overnight incubations; 4% PFA fixed, paraffin-embedded sections {Gluhak-Heinrich, J et al 2007}, 1:50 with enzymatic detection.
Immunocytochemistry: 2% PFA fixed cells (15’, RT), permeabilized with a solution of 0.2% triton X-100/4% BSA {Sorensen et al 2008}.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Cardiac tissue, particularly sinoatrial tissues.
その他情報
法的情報
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB3100:
試験成績書(COA)