安全性情報
MAB2059Z
Sigma-Aldrich
Anti-Integrin β4 Antibody, clone ASC-8 (Azide Free)
clone ASC-8, Chemicon®, from mouse
別名:
CD104, MAB2059
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
This item can only be ordered on the Merck Millipore website.
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
ASC-8, monoclonal
交差性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ITGB4(3691)
関連するカテゴリー
アプリケーション
抗インテグリンβ4抗体クローンASC-8(アジ化物不含)は、インテグリンβ4に対する抗体で、FC、IP、IH、FUNCで使用できます。
品質
フローサイトメトリー:
0.5 µgで使用、1×1E6個のA431細胞でインテグリンβ4を検出できます。
0.5 µgで使用、1×10E6個のHeLa細胞でインテグリンβ4を検出できます。
物理的形状
フォーマット:精製
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB2059Z:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Matthias Rath et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 79(6), 340-340 (2022-06-07)
Cerebral cavernous malformations (CCM) are low-flow vascular lesions prone to cause severe hemorrhage-associated neurological complications. Pathogenic germline variants in CCM1, CCM2, or CCM3 can be identified in nearly 100% of CCM patients with a positive family history. In line with