抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
23IIC3, monoclonal
化学種の反応性
monkey, human, rat
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... COL4A2(1284)
特異性
ヒトIV型コラーゲン、α-2鎖を認識します。
免疫原
ヒト羊膜IV型コラーゲン
アプリケーション
この抗IV型コラーゲンα 2鎖抗体、クローン23IIC3を用いたIV型コラーゲンα 2鎖の検出は、ELISA、IH(P)およびWBでバリデーションされています。
免疫組織染色:1:500、アセトン固定、凍結組織が推奨されます。 1%トリプシンでの処理(室温で20分間)後のホルマリン固定、パラフィン切片(1:100)では弱い反応性を示します。あるいは、4% PFA固定、HEIR処理の組織は希釈倍率1:200でサル(Qin, 2003)に有効です。
ウェスタンブロット法:1:500、170 kDa。
ELISAは1:200。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
ウェスタンブロット法:1:500、170 kDa。
ELISAは1:200。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
研究カテゴリー
細胞構造
細胞構造
研究サブカテゴリー
ECMタンパク質
ECMタンパク質
ターゲットの説明
170 kDa
物理的形状
未精製
液体。
保管および安定性
-20°Cで出荷日から1年間保存できます。凍結融解を繰り返さないために、分注してください。製品の回復を最大化させるため、キャップを外す前の元のバイアルを融解後に遠心分離してください。
アナリシスノート
コントロール
ポジティブコントロール:腎臓、筋肉、腱、脾臓組織
ネガティブコントロール:ニューロン/グリア
ポジティブコントロール:腎臓、筋肉、腱、脾臓組織
ネガティブコントロール:ニューロン/グリア
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MAB1910:
試験成績書(COA)
PloS one, 13(3), e0194820-e0194820 (2018-03-28)
The human amniotic membrane (HAM) is widely used for its wound healing effect in clinical practice, as a feeder for the cell cultivation, or a source of cells to be used in cell therapy. The aim of this study was
Journal of ocular pharmacology and therapeutics : the official journal of the Association for Ocular Pharmacology and Therapeutics, 30(2-3), 191-201 (2014-02-13)
We have developed a tissue-based model of the human trabecular meshwork (TM) using viable postmortem corneoscleral donor tissue. Two-photon microscopy is used to optically section and image deep in the tissue to analyze cells and extracellular matrix (ECM) within the
European journal of neurology, 30(12), 3834-3841 (2023-08-02)
Biallelic mutation/expansion of the gene RFC1 has been described in association with a spectrum of manifestations ranging from isolated sensory neuro(no)pathy to a complex presentation as cerebellar ataxia with neuropathy and vestibular areflexia syndrome (CANVAS). Our aim was to define
Epithelial organization and cyst lumen expansion require efficient Sec13-Sec31-driven secretion.
Journal of Cell Science null
British journal of cancer, 101(1), 91-97 (2009-06-06)
Pancreas cancer is a dreaded disease with high mortality, despite progress in surgical and oncological treatments in recent years. The field is hampered by a lack of good prognostic and predictive tumour biomarkers to be used during follow-up of patients.