物質
cellulose
filter aid (inorganic)
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
silicone seal
品質水準
詳細
Post-centrifuge or settled permeate containing cellular particulate
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millistak+®
パラメーター
0.03 bar max. differential pressure (0.5 psid) (Reverse)
0.2 bar max. inlet pressure (3 psi) at 123 °C
0.21 bar max. differential pressure (3 psid) at 123 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
1.03 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
2.07 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. inlet pressure (30 psi) at 25 °C
直径
40.64 cm (16 in.)
ろ過面積
1.8 m2
不純物
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
non-volatile residue (NVR)
1.50-2.02 mg/m2 (gravimetric analysis test)
全有機炭素(TOC)残留物
416-593 ppb (gravimetric analysis test)
565-1037 ppb
入力
sample type liquid
導電率
5-7 μmho per cm at 25 °C (product water)
フィルターグレード
B1HC
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
規格
調製ノート
123 °C 30 分のSIP 3回
May be hot water sanitized for 20 cycles using purified water @ 80 °C for 30 minutes
アナリシスノート
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
LB1HCG6S2:
試験成績書(COA)