Merck
KWLSA10FF1
Millipore
Milligard® LPB 0.5/0.2 µm nominal, Opticap® XL Capsule
inlet connection diam. 3/4 in., Opticap® XL 10, pore size 0.5/0.2 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm)
別名:
Opticap XL10 Milligard Low Protein Binding 0.5/0.2 μm 3/4 in. TC/TC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031610
物質
mixed cellulose esters (MCE) (low protein-binding)
polyester support
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene vent cap
silicone seal
品質水準
法規制遵守
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
無菌性
non-sterile
滅菌適合性
autoclavable compatible
製品種目
Opticap® XL 10
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Opticap®
パラメーター
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
テクニック
prefiltration: suitable
L
33.5 cm (13.2 in.)
W
4.2 in.
カートリッジの長さ(公称)
10 in. (25 cm)
直径
14.5 cm (5.7 in.)
ろ過面積
0.7 m2
入口接続部直径
3/4 in.
入口幅・出口幅
33.5 cm (13.2 in.)
出口接続部直径
3/4 in.
不純物
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
重量分析抽出物
≤205 mg/capsule
Matrix
Milligard® LPB
pore size
0.5/0.2 μm nominal pore size
0.5/0.2 μm pore size
入力
sample type liquid
フィッティング
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Device Configuration: カプセル
特徴および利点
Format: Double Layer
包装
ダブル イージーオープン バッグ
その他情報
これらの製品はFDAの定めたGMP準拠の製造工場で製造されています。
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer installation section of OPTICAP® XL Capsules and OPTICAP® XLT Capsules user guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
規格
Filter Grade: Low Protein Binding Milligard® Media
調製ノート
Sterilization Method
121 °C 30 分のオートクレーブ滅菌3回; インライン蒸気滅菌不可
This product was manufactured with a media combination which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21 CFR 210.3 (b) (6).
アナリシスノート
次の水でフラッシング後USP Oxidizable Substances Testに適合 ≥5 L
Gravimetric Extractables: after a 5 L flush and 24 hours in water at controlled room temperature
法的情報
MILLIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
EMD Millipore Corporationは本製品が欧州の圧力機器指令97/23/EC (1997年5月29日施行) に適合していることを証明します。本製品は圧力容器指令第3条3項に基づき分類されています。使用時の安全性を保証するため、適切なエンジニアリング方式に沿って設計・製造されています。本製品は圧力容器指令第3条3項に従い、CEマークは表示されていません。
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
KWLSA10FF1:
試験成績書(COA)