KWLSA02TT3
Milligard® LPB 0.5/0.2 µm nominal, Opticap® XL Capsule
Opticap® XL 2, inlet connection diam. 1.5 in., pore size 0.5/0.2 μm, cartridge nominal length 2 in. (5 cm)
別名:
Opticap XL2 Milligard Low Protein Binding 0.5/0.2 μm 1-1/2 in. TC/TC
About This Item
物質
mixed cellulose esters (MCE) (low protein-binding)
polyester support
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene vent cap
silicone seal
品質水準
法規制遵守
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
無菌性
non-sterile
滅菌適合性
autoclavable compatible
製品種目
Opticap® XL 2
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Opticap®
パラメーター
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
テクニック
prefiltration: suitable
L
14.2 cm (5.6 in.)
W
3.3 in.
カートリッジの長さ(公称)
2 in. (5 cm)
直径
12.5 cm (4.9 in.)
ろ過面積
0.07 m2
入口接続部直径
1.5 in.
入口幅・出口幅
14.2 cm (5.6 in.)
出口接続部直径
1.5 in.
不純物
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
重量分析抽出物
≤50 mg/capsule
Matrix
Milligard® LPB
pore size
0.5/0.2 μm nominal pore size
0.5/0.2 μm pore size
入力
sample type liquid
フィッティング
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
関連するカテゴリー
詳細
特徴および利点
包装
その他情報
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer installation section of OPTICAP® XL Capsules and OPTICAP® XLT Capsules user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
規格
関連事項
調製ノート
121 °C 30 分のオートクレーブ滅菌3回; インライン蒸気滅菌不可
アナリシスノート
法的情報
免責事項
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
KWLSA02TT3:
試験成績書(COA)