Merck
JMWP09025
Millipore
PTFEメンブレンフィルター、5.0 μm孔径
Omnipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
別名:
Omnipore メンブレンフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
PTFE membrane
plain filter
white filter
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millipore
Omnipore
パラメーター
130 °C max. temp.
フィルタ直径
90 mm
厚さ
85 μm
ポアサイズ
5.0 μm pore size
80 % porosity
輸送温度
ambient
詳細
Omniporeメンブレンフィルターは、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)メンブレンで構成されています。水溶液のろ過、酸・アルカリ溶液の清澄化に応用できる可能性があります。
アプリケーション
  • 水溶液のろ過
  • 酸性溶液・アルカリ性溶液の清澄化
  • HPLC、UPLC、LC-MS/MSの移動相ろ過
  • マイクロプラスチック分析
特徴および利点
  • 溶剤・酸・アルカリ溶液と適合性あり。
  • 生物学的および化学的に不活性。
  • 高い多孔性による高流速。
法的情報
Omnipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13