Merck
JCWP02500
Millipore
PTFEメンブレンフィルター、10.0 μm孔径
Omnipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
別名:
Omniporeメンブレンフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
This item can only be ordered on the Merck Millipore website.
物質
PTFE membrane
plain filter
white filter
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millipore
Omnipore
パラメーター
130 °C max. temp.
直径
25 mm
フィルタ直径
25 mm
厚さ
85 μm
ポアサイズ
10.0 μm pore size
80 % porosity
輸送温度
ambient
詳細
Omniporeメンブレンは親水性のポリテトラフルオロエチレン(PTFE)メンブレンで構成されています。酸の清澄化、水溶液・アルカリ溶液のろ過に利用できます。
アプリケーション
  • 水溶液のろ過
  • 酸性溶液・アルカリ性溶液の清澄化
  • HPLC、UPLC、LC-MS/MSの移動相ろ過
  • マイクロプラスチック分析
特徴および利点
  • 溶媒、アルカリ溶液、酸に適合性あり。
  • 化学的にも生物学的にも不活性。空隙率が高いため、高流量が可能。
法的情報
Omnipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13