Merck
IX700XPKIT
Milli-Q
Milli-Q® IX 7003/05水精製キット
greener alternative
For Milli-Q® IX 7003/05 pure water systems. Protects RO membranes and stored pure water quality. This product replaces IX700XPKT1.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104212
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
Milli-Q®
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
humidity measuring range
10-80% (In original sealed packaging to protect purification elements)
H
39.5 cm (15.5 in.)
入力
feed water nature potable tap water (within specifications of the water purification system)
適合性
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-30°C
詳細
この水精製キットには、以下が含まれます。
  • IPAK Gard®前処理カートリッジ(1個)は、微粒子、無機物およびコロイドを除去するプリーツフィルターと遊離塩素を除去する炭素ブロックで構成されています。これによって、逆浸透(RO)メンブレンが保護され、システムの性能が向上します。
  • タンクベントフィルターは、気中浮遊汚染物質から貯蔵純水(タイプ2)を保護します。活性炭、ソーダ石灰およびメンブレンフィルターを用いて、不純物を含む空気がタンクに流入することを防止します。
メルクは、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)の4つのカテゴリーの1つに属するグリーン代替品をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。本製品は、デザイン・フォー・サステナビリティ(DfS)で開発された製品です。DfS スコアカードを見るには、こちらをクリックしてください。
アプリケーション
  • Milli-Q® IX 7003/05純水製造装置の場合、
  • IPAK Gard®前処理カートリッジは、ROメンブレンを保護するため、システムの性能を何年も確保することができます。
  • タンクベントフィルターは、気中浮遊汚染物質から貯蔵純水を保護します。
特徴および利点
  • e-Sure tagは、RFIDとシステムを接続することで、シームレスな消耗品ステータスのモニタリング、データ管理および完全なトレーサビリティを実現します。
  • 過剰水を排除して廃棄時の使用済みカートリッジを軽量化するDrain Capが付いています。
  • IPAK Gard®カートリッジのパーツ供給業者の63%が、ISO 14001環境マネジメントシステムの認証を受けています。
法的情報
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Reduce your lab’s consumption of water, energy, plastics and chemicals. Eco-friendly Milli-Q® lab water purification systems and digital services can support your lab’s sustainability goals.