Merck
IQ70XXPKT1
Milli-Q
Milli-Q® IQ精製キット
This product is replaced with IQ70XXPKIT. Search to Explore!
別名:
Milli-Q® IQ 7010-15精製キット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NB.85
品質水準
特徴
Kit contains IPAK Gard® 10-15 Pretreatment Pack, IPAK Quanta® Polishing Cartridge and a Tank Vent Filter
包装
pkg of 1 kit
適合性
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
詳細
本純水製造キットには以下が含まれます:
  • IPAK Gard® 10-15前処理パックは、コロイド、粒子および遊離塩素を水道水から効果的に除去し、逆浸透(RO)メンブレンを保護してシステム性能を高めます。
  • IPAK Quanta®研磨カートリッジには、イオンを微量なレベルまで除去できる革新的なIQnanoイオン交換媒体が含まれています。さらに、微量な有機不純物を対象とする高品質合成活性炭も含まれています。
  • タンクベントフィルターはシームレスに統合できるよう再設計され、気中浮遊汚染物質からの保護をさらに高めます。
本キットは、Milli-Q® IQ 7010-15装置に使用して純水(タイプ2)および超純水(タイプ1)を生成するように設計されています。
アプリケーション
ROメンブレンの保護を最適化し、微量なイオンおよび有機物を除去し、気中浮遊汚染物質からの保護を高めるため。
特徴および利点
IPAK Gard® 10-15前処理パックには以下が含まれます:
  • 遊離塩素から保護するための活性炭。
  • 微粒子およびコロイドから保護するためのデプスフィルター。
タンクベントフィルターには以下が含まれます:
  • 揮発性有機物を除去するための活性炭。
  • CO2を除去するためのソーダ石灰。
  • 微粒子と細菌がタンクに入らないようにするためのメンブレンフィルター。
IPAK Quanta®カートリッジには以下が含まれます:
  • イオンを微量なレベルまで除去するための革新的なIQnanoイオン交換媒体。
  • 微量な有機不純物を対象とする高品質合成活性炭。
さらに、本キットに含まれているIPAK Gard®カートリッジの63%のパーツ供給業者およびIPAK Quanta®カートリッジの78%のパーツ供給業者が、ISO 14001環境マネジメントシステムの認証を受けています。
法的情報
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IQNANO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Milli-Q®超純水を使って、常に信頼できる科学研究の実現にお役立てください。ラボのニーズと制約を完全に満たすさまざまなラボ用超純水・純水製造装置をご覧ください。