スキップする
IPFL00005
Immobilon® -FL PVDF Membrane
1 roll, 27 cm x 1.875 m, 0.45 µm pore size, transfer membrane with low background fluorescence
別名:
Western blotting membrane, blotting membrane, transfer membrane
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
41105339
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.23
Material:
PVDF membrane, plain filter, white filter
Detection method:
chemiluminescent, colorimetric, fluorometric
Pore size:
0.45 μm pore size
Compatibility:
for use with All fluorescence dyes, for use with Amido black, for use with CPTS, for use with Coomassie brilliant blue, for use with Ponceau-S red, for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
Immobilon®-FL PVDFメンブレン, 1 roll, 27 cm x 1.875 m, 0.45 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane with low background fluorescence for Western blotting. Compatible with visible and infrared fluorescent probes.
Quality Segment
material
PVDF membrane, plain filter, white filter
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Immobilon®
technique(s)
dot blot: suitable, electrophoresis transfer: suitable, western blot: suitable
filter L × W
27 cm × 1.875 m
pore size
0.45 μm pore size
capacity
155 μg/cm2 adsorption capacity (insulin), 205 μg/cm2 adsorption capacity (BSA), 300 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
compatibility
for use with All fluorescence dyes, for use with Amido black, for use with CPTS, for use with Coomassie brilliant blue, for use with Ponceau-S red, for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
detection method
chemiluminescent, colorimetric, fluorometric
shipped in
ambient
Application
Immobilon®-FL PVDFメンブレンは、ウェスタンブロッティングで使用されています。
Features and Benefits
Immobilon®-FL PVDFメンブレンは、以下の染色に適合します:
  • すべての蛍光色素
  • クマシーブリリアントブルー
  • アミドブラック
  • ポンソーSレッド
  • CPTS
  • Sypro™ ruby
Legal Information
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SYPRO is a trademark of Thermo-Fisher Scientific, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Immobilon®-FL PVDFメンブレン
保管分類
10-13 - German Storage Class 10 to 13
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)