product name
Immobilon®-E PVDF Membrane, 1 roll, 27 cm x 1.875 m, The first PVDF transfer Membrane for western blotting that wets out in transfer buffer or water. For chemiluminescence or chromogenic detection.
物質
PVDF membrane
plain filter
white filter
品質水準
特徴
easily wetted with water
メーカー/製品名
Immobilon®
テクニック
western blot: suitable
フィルタL × W
27 cm × 1.875 m
ポアサイズ
0.45 μm pore size
適合性
for use with Amido black
for use with Colloidal gold
for use with Coomassie brilliant blue
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
for use with Transillumination
検出方法
chemiluminescent
colorimetric
radioactive
輸送温度
ambient
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
IEVH00005:
試験成績書(COA)
資料
ゲルからウエスタンブロットメンブレンへのタンパク質の不十分な転写または一貫性のない転写と、その考えられる原因および対応策を示します。最適な転写条件は、目的のタンパク質の分子量によって異なる場合があります。
Troubleshoot protein transfer issues in Western blotting by understanding causes and optimizing transfer conditions.
プロトコル
This page shows and discusses three protocols for stripping and reprobing a western blot membrane.