安全性情報
HX0299
Supelco
Hexane, mixture of isomers
≥98.5% (total hexane isomers + methylcyclopentane)
別名:
Hexanes, FM approval
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14
CAS番号:
分子量:
86.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
EC Index Number:
203-777-6
product name
Hexanes, 98.5% ACS, ~64% n-Hexane, Meets ACS Specifications
蒸気圧
160 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.5% (total hexane isomers + methylcyclopentane)
形状
liquid
不純物
≤0.0003 meq/g Water-soluble titrable acid
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
蒸発残留物質
≤0.001%
APHA: ≤10
bp
69 °C/1013 hPa
mp
-94.3 °C
転移温度
flash point -22 °C
溶解性
0.0095 g/L
密度
0.66 g/cm3 at 20 °C
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
The mixture of hexane isomers and methylcyclopentane can be used as a solvent in the silica gel adsorption chromatographic method for the purification of organic compounds.
アナリシスノート
Assay (n-hexane): Report%
Assay (total hexane isomers + methylcyclopentane): 98.5% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.001% max
Form: Clear liquid
Sulfur compounds (as S): 0.005% max
Thiophene: To pass test
Water-soluble titrable acid: 0.0003meq/g max
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-7.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-22 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1.07060-901:
US1HX0299/37:
HX0299-901:
HX0299-38:
HX0299-6:
SA178918-18L:
HX0299GN-110K:
HX0299-31:
HX0299T-4:
HX0299-36:
US1HX0299CF39:
US1HX0299/32:
US1HX0299CF37:
US1HX0299ID39:
HX0299-37:
HX0299-3:
HX0299LY-31:
HX0299-5:
MC0809-901:
US1HX0299/36:
HX0299ID-39:
SA178918-200L:
US1HX0299GN/37K:
US1HX0299/38:
HX0299GN-37K:
HX0299CF-37:
US1HX0299LY31:
HX0299LY-NS20:
HX0299DG-38:
HX0299FB-37:
US1HX0299GA39:
SA178918-4L:
HX0299-20:
HX0299-32:
HX0299-39:
US1HX0299/39:
HX0299.901:
US1HX0299LY/NS20:
US1HX0299DG/38:
US1HX0299GN/110K:
HX0299P-4:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Charles Rubert Pérez et al.
Chemical biology & drug design, 79(3), 260-269 (2011-12-08)
Two molecular scaffolds were designed using the CAVEAT molecular design package to inhibit the oligomerization of protective antigen (PA(63) ), a key protein component of anthrax toxin. The inhibitors were designed to prevent heptamerization of PA(63) by mimicking key
Ring and side chain reactivities of 1-([1, 3, 4] oxadiazol-2-ylmethyl)-1H-benzotriazoles
Katritzky AR, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 2 (2001)