Merck
HVHP29325
Millipore
デュラポア(Durapore)® スクリーンフィルター
pore size 0.45 μm, PVDF (Hydrophilic), hydrophobic, filter diam. 293 mm
別名:
Durapore Membrane, PVDF, hydrophobic, 0.45 μm, 293 mm, white, plain
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
PVDF (Hydrophilic)
plain filter
white filter
詳細
Air clarification, gas filtration, solvent filtration
無菌性
sterile; γ-irradiated
製品種目
Durapore®
特徴
hydrophobic
メーカー/製品名
Durapore®
パラメーター
20 L/min-cm2 air flow rate
35 mL/min-cm2 water flow rate
テクニック
bioburden reduction: suitable
フィルタ直径
293 mm
重量分析抽出物
0.5%
屈折率
n/D 1.42
Matrix
Durapore®
ポアサイズ
0.45 μm pore size
入力
sample type liquid
泡立ち点
≥0.56 bar, air with water at 23 °C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Filter Code: HVHP
Filter Type: スクリーン フィルター
アプリケーション
エアの清澄化、ガスのろ過、溶媒のろ過
その他情報
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
法的情報
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany