安全性情報
HTS080RTA
Sigma-Aldrich
すぐに測定可能な NK1 タキキニン受容体凍結細胞
Human
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.76
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
すぐに測定可能な NK1 タキキニン受容体凍結細胞,
由来生物
human
品質水準
メーカー/製品名
Ready-to-Assay
テクニック
calcium flux assay: suitable
NCBIアクセッション番号
検出方法
fluorometric
詳細
Millipore の既調製 GPCR 凍結細胞は、集中的な細胞培養を必要とせず、シンプルで迅速なカルシウムアッセイ用に設計されています。 Millipore は凍結条件を最適化することで、解凍後も高い生存率と機能性を持つ細胞を提供することができます。ユーザーは細胞を解凍し、培地に再懸濁し、細胞懸濁液をアッセイプレートに分注し、一晩かけて回復させた後、カルシウム応答を測定するだけです。
哺乳類におけるタキキニンペプチドファミリーは、サブスタンス P、ニューロキニン A、ニューロキニン B の 3 種類のペプチドから成り、GPCR のタキキニン受容体ファミリーである NK1、NK2、NK3 に結合します(Severini et al., 2002)。 タキキニンは消化器系で顕著な活性を示し、腸の収縮と唾液分泌を刺激します。 これらの作用は NK1 および NK2 によって媒介され、NK1 のアンタゴニストであるアプレピタントは化学治療誘発性催吐の治療に使用されています(Rupniak and Kramer, 1999)。 NK1 タキキニン受容体は脳に発現し、うつ病や侵害受容に関与していると考えられています(Saria, 1999)。 NK1 は動物モデルにおいて侵害受容を促進するように見えるものの、NK1 のアンタゴニストがヒトの疼痛緩和において有効であることが証明されていないことから、この活性の重要性については議論の余地があります(Hill, 2000)。 Millipore のクローン化ヒト NK1 発現細胞株は、Chem-1 宿主で生産されています。この宿主は、細胞表面で高レベルの組換え NK1 発現をサポートし、受容体をカルシウムシグナル伝達経路に結合させるための、異所性 G タンパク質 Gα15 を多量に含んでいます。 したがって、この細胞株は、NK1 とそのリガンドとの相互作用のアンタゴニストをスクリーニングするための理想的なツールです。
細胞株の説明
  • GPCR 細胞株
  • 宿主細胞:Chem-1
アプリケーション
カルシウムフラックス FLIPR アッセイ用ヒト NK1 GPCR 凍結細胞。
生物化学的/生理学的作用
  • GPCR クラス:A
  • タンパク質標的:NK1
  • 標的サブファミリー:タキキニン/ニューロキニン
構成
パックには、1 バイアルあたり 1 mL のマイコプラズマフリー細胞が 2 本入っています。
培地成分 50 mL。
免責事項
本品には遺伝子組換え生物(GMO)が含まれています。
EU内でGMOは、欧州議会と欧州理事会の指令2001/18/ECおよび2009/41/EC、ならびに各加盟国における国内実施によって規制されています。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
HTS080RTA:
試験成績書(COA)