Merck
HNWP09000
Millipore
ナイロンメンブレンフィルター、0.45 μm孔径
Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
別名:
Nylon Net Filter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
Nylon membrane
plain filter
white filter
詳細
0.45 um pore size, hydrophilic nylon membrane, 90 mm diameter
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millipore
直径
90 mm
フィルタ直径
90 mm
ポアサイズ
0.45 μm pore size
輸送温度
ambient
詳細
Filter Code: HPWP
アプリケーション
0.45 um pore size, hydrophilic nylon membrane, 90 mm diameter