安全性情報
HG000C98
Millipore
Chloramphenicol Agar
pH 6.6±0.2 (25 °C, after autoclaving)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352111
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
組成
Agar, 12.0 g/L
Chloramphenicol, 0.1 g/L
Dextrose, 20.0 g/L
Yeast Extract, 5.0 g/L
包装
poly bottle of 12 × 500 g (HG000C98.500)
pH
6.6±0.2 (25 °C, after autoclaving)
保管温度
15-25°C
アプリケーション
A selective medium suitable for the detection of yeasts and moulds in food.
調製ノート
Suspend 37g in 1 litre demineralised water. Boil whilst stirring until completely dissolved. Autoclave at 121°C for 15 minutes. Cool agar to 45 - 50°C, mix well and pour plates.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3