HCYTB-60K-PXBK48
MILLIPLEX® Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panel B 48-Plex Premix - BULK (Space Saver) PACKAGING
別名:
MILLIPLEX Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panel B 48 Plex Premixed Magnetic Bead Panel - BULK (Space Saver) PACKAGING, MILLIPLEX Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panel B 48 Premix Bulk Packaged Kit
About This Item
おすすめの製品
使用法
kit sufficient for 96 wells
品質水準
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Milliplex®
パラメーター
25 μL sample volume (per well)
検出方法
fluorometric (Luminex® xMAP®)
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
- Inflammation & Autoimmune Mechanisms
- Inflammation
特異性
アプリケーション
特徴および利点
法的情報
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Respiratory Tract
Jan Code
HCYTB-60K-PXBK48:
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
MILLIPLEX® cytokine multiplex assays enable comprehensive immune system investigation.
サイトカインマルチプレックスアッセイにより、研究者は免疫系を容易に調べることができます。MILLIPLEX®ヒトサイトカイン/ケモカイン/成長因子パネルAおよびBは、サイトカイン検出用のマルチプレックスアッセイであり、それぞれで、48種類のアナライトの特有の組み合わせを少量のサンプル量で同時に測定できます。
MILLIPLEX®ヒトサイトカイン/ケモカイン/成長因子パネルA & Bで約100種類のサイトカインを解析。自由にアナライトを組み合わせてカスタムキットを設計することも、38プレックスまたは48プレックスのプレミックスキットを選択することもできます。
MILLIPLEX® Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panels A and B offer customizable options for analyzing nearly 100 cytokines.