主要文書
GM20/24EPDC
Millipore
NovAseptic® GMP 2000ミキサー、オスベアリング(UNCDコーティング)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
31171500
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
316L stainless steel plate
EPDM rubber O-ring
ceramic bearing (Male Bearing UNCD coating)
品質水準
パラメーター
5-135 °C temp. range (41-275 °C)
平均粗さ(RA)
≤0.38 μm (Surface Treatment: Electropolished and UNCD coated)
pH範囲
1-14
詳細
NovAseptic®ミキサーは、プロセスラインを通して混合用の完全な溶液を提供し、製薬およびバイオテクノロジー産業におけるさまざまな混合用途に設計されています。
バー/プレート:ステンレス鋼AISI 316L/ EN1.4435オスベアリングUNCDコーティング:セラミックSic Oリング:EPDM
包装
オスベアリングは密閉された箱に包装されています。
構成
ミキシングヘッド/バー(316 L)メスベアリングUNCDコーティングOリング:EPDM
法的情報
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany