物質
polystyrene (microspheres)
品質水準
包装
bottle of 5—250 mL
メーカー/製品名
Estapor®
濃度
5% solids
テクニック
lateral flow assay: suitable (immunoassay)
色
bluevery strong
マトリックス
polymeric Poly-styrene-co-acrylate
ビーズ直径
0.270—0.330 μm
キャパシティ
200—500 μeq/g surface charge density
λmax
654 nm
官能基
carboxylic acid (COOH)
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
特徴および利点
- Improved assay sensitivity through greater signal intensity.
- Easy reading, even at lower conjugate concentration.
- Multiplexing ready by combining Red and Blue Intense allows an easy differentiation of test lines.
法的情報
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
FR180380642-5:
FR180380642-VAR:
FR180380642-10:
FR180380642-1:
FR180380642-0005:
FR180380642-05:
FR180380642:
試験成績書(COA)
資料
Discover qualitative tests with lateral flow assays, including multiplex tests. Learn about their fast, user-friendly applications in diagnostics.
関連コンテンツ
Estapor® Microspheres, for polymeric supports in diagnostics, life sciences, biotechnology, & environmental applications, offers 100+ microsphere types.