安全性情報
FF-125ML-BK
Millipore
Anti-Fyb (clone SpA264LBg1), FFMU
Anti-Fyb from the clone SpA264LBg1, Human IgM Antibody, Intermediate for further manufacturing use
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116102
NACRES:
NA.41
由来生物
human
品質水準
抗体製品の状態
unpurified
クローン
SpA264LBg1, monoclonal
形状
liquid
包装
pkg of 125 mL
濃度
2-10 mg/mL protein (Total Protein Range)
テクニック
agglutination assay: suitable
pH
6.7-7.7
アイソタイプ
IgM
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
Standardized, concentrated cell culture supernatant which has been diafiltered with phosphate buffered saline.; For the formulation of Anti-s blood typing reagents or devices.; Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide; Shelf Life: currently being established.
アプリケーション
Antibody intermediate for further manufacturing use
Production of an in vitro blood typing product or device
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
FF-125ML-BK:
FF-10L-BK:
FF-10ML-SAM:
FF-1L-RAW:
試験成績書(COA)