安全性情報
FCMAB302F
Sigma-Aldrich
Milli-Mark® 抗ブラキウリ-FITC抗体、クローン3E4.2
clone 3E4.2, Milli-Mark®, from mouse
別名:
T brachyury (mouse) homolog, T brachyury-like, T protein, T, brachyury homolog (mouse), transcription factor T
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
FITC conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3E4.2, monoclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Milli-Mark®
テクニック
flow cytometry: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TBXT(6862)
詳細
ブラキウリタンパク質はT-box転写因子であり、これは胚発生における中胚葉形成の最も初期の指標のひとつです。ブラキウリタンパク質ファミリーは、すべての脊椎動物で身体後側の形成に必須であるため、ブラキウリは、発生中の脊索だけでなく、原腸胚や神経胚の段階に発現していることが示されています。その結果、ブラキウリ遺伝子に変異が生じると、重篤な脊椎奇形が生じることが判明しています。さらに現在の知見では、ブラキウリの調節異常が脊索腫(脊柱に沿って発生する悪性腫瘍)の形成にも関係している可能性が指摘されています。
特異性
抗体はブラキウリを認識します。
免疫原
合成ヒトブラキウリペプチド、アミノ酸224~435
アプリケーション
Milli-Mark抗ブラキウリ-FITC抗体クローン3E4.2はブラキウリに対する抗体で、FCで使用できます。
研究カテゴリー
幹細胞研究
研究サブカテゴリー
間葉系幹細胞
品質
マウスES細胞(CMTI-2)を用いたフローサイトメトリーにより評価されています。
ターゲットの説明
算出値:47 kDa
物理的形状
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG1k、FITC結合、PBS溶液、0.1%アジ化ナトリウムおよび15 mg/mL BSA含有
保管および安定性
未希釈アリコートで、2~8°Cの遮光した場所で受領日から最長6か月冷蔵保存できます。
アナリシスノート
コントロール
マウスES細胞(CMTI-2)
法的情報
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
FCMAB302F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
John Henry Owen et al.
Journal of neurosurgery, 128(3), 701-709 (2017-04-22)
OBJECTIVE Chordomas are rare malignant tumors thought to arise from remnants of the notochord. They can be located anywhere along the axial skeleton but are most commonly found in the clival and sacrococcygeal regions, where the notochord regresses during fetal