Merck
FALP02500
Millipore
Fluoroporeメンブレンフィルター
greener alternative
Fluoropore®, filter diam. 25 mm, hydrophobic
別名:
PTFEメンブレンフィルター、1.0 μm孔径
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
This item can only be ordered on the Merck Millipore website.
物質
PTFE membrane
plain filter
white filter
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophobic
メーカー/製品名
Fluoropore®
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
パラメーター
≥150 mL/min-cm2 flow rate (27.5inHg, methanol)
≥300 mL/min-cm2 air flow rate (Gurley)
130 °C max. temp. (Curling observed at elevated temperatures)
直径
25 mm
フィルタ直径
25 mm
厚さ
≥100 μm
重量分析抽出物
≤0.5%
Matrix
Fluoropore®
ポアサイズ
1.0 μm pore size
≥65 % porosity
泡立ち点
≥6.5 psi (0.45 bar), air with methanol at 23 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フィルターコード:FALP
フィルタータイプ:スクリーンフィルター
メルクのFluoropore®メンブレンは、疎水性ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)高分子膜で、高密度ポリエチレン担体と結合して、通常のアプリケーションでのフィルターの取り扱い適性を改善します。Fluoroporeメンブレンは、広範囲の化学的適合性、高い流量、および優れた一貫性をもたらします。 (「FHUP」を含むカタログ番号は、ラミネート加工のない、または裏地のない製品であることに注意してください)。
メルクのOmniporeメンブレンは、親水性PTFE膜で、ほぼすべての溶媒、酸、およびアルカリ溶液に適合します。
特徴および利点:
- 生物学的および化学的に不活性
- 高い多孔性により高流量を達成
- 水性および有機物系サンプルのろ過に適した幅広い疎水性および親水性PTFEを用意
用途:
- Fluoroporeメンブレン:酸、塩基および溶媒の浄化、空気モニタリング、ガスのろ過および放出、UV分光法
- Omniporeメンブレン:水溶液のろ過、酸およびアルカリ溶液の浄化
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
アプリケーション
  • 酸、塩基、溶媒の清澄化
  • 気体のろ過またはベント
  • UV分光法
  • 粒子モニタリング
  • HPLC、UPLC、LC-MS/MSの移動相ろ過
  • マイクロプラスチック分析
法的情報
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany