Merck
EZCURVBAT
Millipore
リチウムイオン電池
for use with EZ-Pak® Dispenser Curve
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116129
NACRES:
NB.79
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
メーカー/製品名
EZ-Pak®
品質水準
出力
14.8 V
入力
sample type cosmetics
sample type bottled water
sample type pharmaceutical(s)
sample type beer
アプリケーション
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
適合性
for use with EZ-Pak® Dispenser Curve
輸送温度
ambient
関連するカテゴリー
詳細
リチウムイオン電池は、EZ-Pak®ディスペンサーの付加的な付属品です。EZ-Pak®ディスペンサーカーブは、高速の無菌メンブレン供給、接触不要の操作、および片手によるメンブレン移動の利点を組み合わせることで、メンブランフィルター法試験のためのフィルターの取り扱いを大きく改善します。バッテリーは、14.8Vの再充電可能なリチウムイオン電池パックで、ディスペンサーの効率的な機能を確保します。リチウムイオン電池を満充電にすると、最大10,000枚のメンブレンを供給できます。
アプリケーション
リチウムイオン電池は、ビール、ボトル入りの水の一般的な微生物分析、医薬品の分析、環境分析、バイオバーデン試験、および水質モニタリングに使用されるEZ-Pak®ディスペンサーカーブの付加的な付属品です。
法的情報
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany