安全性情報
EX0510
Supelco
Ethylenediamine
別名:
1,2-Ethanediamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12191502
蒸気圧
12 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98%
形状
liquid
pH
12.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
11 °C
転移温度
flash point 38 °C
保管温度
room temp
アプリケーション
  • Novel Water-Soluble Ruthenium-Arene Ethylenediamine Schiff Base (RAES) Organometallic: This study explores the dual antimicrobial-anticancer potentials, hydrolysis, and DNA/BSA binding affinity of RAES, which is insightful for both chemical analysis and potential therapeutic applications (Zahirovic et al., 2024).
  • Enhanced adsorption and removal of Cd(II) from aqueous solution by amino-functionalized ZIF-8: This research focuses on the utilization of ethylenediamine-modified frameworks for environmental cleanup, specifically for the adsorption of cadmium from water, highlighting the adaptability of ethylenediamine in environmental applications (Khosravi et al., 2024).
アナリシスノート
Assay:98% min
Form:Clear liquid, may form carbonates
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
100.4 °F - closed cup
引火点(℃)
38 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
EX0510-901:
EX0510-1:
EX0510-500ML:
試験成績書(COA)