安全性情報
EX0275
Supelco
Specially Denatured Alcohol 3C
200 Proof
別名:
ethyl alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352108
品質水準
形状
liquid
濃度
200 proof in alcohol (denatured)
転移温度
flash point 13 °C
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
アプリケーション
200 Proof
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
EX0275-3:
EX0275-20:
試験成績書(COA)