主要文書
EQ70XXPKT1
Milli-Q
Milli-Q® EQ 7008/16精製カートリッジキット
This product is replaced with EQ70XXPKIT. Search to Explore!
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104212
NACRES:
NB.85
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
carbon block
carbon filter (activated)
filter (Pleated)
filter (soda lime)
media (IQnano ion exchange)
media (Jetpore® mixed-bed ion exchange)
品質水準
特徴
Kit contains IPAK Gard® Pretreatment Pack, IPAK Meta®, Polishing CartridgeIPAK Quanta® Polishing Cartridge and a Tank Vent Filter.
メーカー/製品名
Milli-Q®
適合性
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
輸送温度
ambient
詳細
この純水製造キットには以下が含まれます:
  • IPAK Gard®前処理パックは、コロイド、粒子および遊離塩素を水道水から効果的に除去し、逆浸透(RO)メンブレンを保護してシステム性能を高めます。
  • IPAK Meta® およびIPAK Quanta® 研磨カートリッジには画期的なJetpore® 混合ベッドイオン交換樹脂とIQnano イオン交換媒体が含まれており、イオンを微量レベルまで除去します。また、高品質の合成活性炭が微量な有機汚染物質を標的とします。
  • シームレスな統合のために再設計されたタンクベントフィルターは、気中浮遊汚染物質からの保護を高めます。
本キットは、Milli-Q® EQ 7008/16装置とともに使用して純水(タイプ3)および超純水(タイプ1)を製造するように設計されています。
アプリケーション
ROメンブレンの保護を最適化し、微量なイオンおよび有機物を除去し、気中浮遊汚染物質からの保護を高めるため。
特徴および利点
IPAK Gard®前処理パックには以下が含まれます:
  • 遊離塩素から保護するための活性炭。
  • 微粒子およびコロイドから保護するためのデプスフィルター。
タンクベントフィルターには以下が含まれます:
  • 揮発性有機物を除去するための活性炭。
  • CO2を除去するためのソーダ石灰。
  • 微粒子および細菌のタンクへの混入を防ぐためのメンブレンフィルター。
IPAK Meta® カートリッジには以下が含まれます:
  • イオンを微量レベルまで除去するJetpore® 混合ベッドイオン交換樹脂およびIQnano イオン交換媒体。
IPAK Quanta®カートリッジには以下が含まれます:
  • イオンを微量レベルまで除去する画期的なIQnano イオン交換媒体。
  • 高品質の合成活性炭が微量の有機汚染物質を標的とします。
法的情報
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK META is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IQNANO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
JETPORE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Milli-Q®超純水を使って、常に信頼できる科学研究の実現にお役立てください。ラボのニーズと制約を完全に満たすさまざまなラボ用超純水・純水製造装置をご覧ください。