主要文書
ECPRIME
Millipore
mPAGE® Primary Electrode Core
replacement part for mPAGE® Mini Gel Tank
別名:
electrode assembly
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105305
NACRES:
NC.01
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
AC/DC入力
100 watts (maximum power limit)
300 V (maximum voltage limit)
包装
pkg of 1 packs
メーカー/製品名
Millipore
パラメーター
70 °C ambient temp. limit
テクニック
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
詳細
mPAGE® Primary Electrode Core, for use with mPAGE® Mini Gel Tank (MGT-2 and MGT-4).
The mPAGE® Mini Gel Tank is used to perform high-resolution protein separation on handcast or precast polyacrylamide gels. The gel tank is designed for use with 8 cm x 10 cm mini gels and is compatible with gels cast on the mPAGE® Gel Caster and mPAGE® Precast Gels. The mPAGE® Mini Gel Tank is available in 2 formats for running up to 2 or 4 mini gels and is designed to prevent incorrect assembly and leakage.
適合性
Compatible with the mPAGE® Mini Gel Tank.
法的情報
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.
PAGEの基礎ポリアクリルアミドゲルを使用する、タンパク質のサイズ別分離のためのSDS-PAGEの背景およびプロトコルを説明します。