主要文書
DVHP65205
Millipore
Durapore Microfiltration Membrane, Hydrophobic
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32161003
NACRES:
NB.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
Durapore PVDF
PVDF
品質水準
詳細
Filter code DVHP
for separation
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophobic
パラメーター
69 mL/min-cm2 water flow rate
テクニック
gas filtration: suitable
ろ過面積
20 cm2
膜サイズ
20 cm × 20 cm
厚さ
115 μm
ポアサイズ
0.45 μm
泡立ち点
6.2 psi, methanol
詳細
DVHP is 0.65 μm pore size Hydrophobic membrane designed for the complete removal of particles and microorganisms larger than 0.65μm in size. Suitable for a wide variety of applications including tubing and vial venting.