Merck
CX1057
Supelco
クロロホルム
anhydrous, septum-sealed bottle DriSolv
別名:
トリクロロメタン, 三塩化メチリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CHCl3
CAS番号:
分子量:
119.38
Beilstein:
1731042
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
EC Index Number:
200-663-8
蒸気密度
4.1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
160 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
溶解性
8.7 g/L
密度
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
輸送温度
ambient
SMILES記法
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI Key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Stabilized with AlkeneDriSolv solvents are packed under Nitrogen and sealed with a septum.
anhydrous, septum-sealed bottle DriSolv
アナリシスノート
AppearanceClear liquid, free from particulatesAssay (GC)99% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue3ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testIdentity (IR-spectrum)ConformsWater (H2O)50ppm max
法的情報
DRISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
以下による置換
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CX1057-7:
CX1057-901:
US1CX1057/37:
CX1057-37:
CX1057-6:
試験成績書(COA)