主要文書
CVVI53TPE
Millipore
Durapore® CBR 0.1 µm、カートリッジ
cartridge nominal length 30 in. (75 cm), Code 5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
PVDF membrane
polypropylene support
silicone O-ring
品質水準
無菌性
non-sterile
滅菌適合性
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
製品種目
Durapore®
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Durapore®
テクニック
bioburden reduction: suitable
L
30 in.
W
2.7 in.
カートリッジの長さ(公称)
30 in. (75 cm)
デバイスサイズ
30 in.
ろ過面積
2.07 m2
Matrix
Durapore®
ポアサイズ
0.1 μm pore size
コード
Code 5
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Device configuration: Cartridge
Cartridge type: Liquid
その他情報
Directions for Use:
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer to Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
法的情報
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany