スキップする
CFSP002000
セルロース吸収サンプルパッド
thickness 0.83 mm, filter W × L 20 mm × 100 m, pack of 1 roll
別名:
C083セルロースファイバーサンプルパッドロール, サンプルパッド, セルロースパッド, 吸収パッド
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.23
eCl@ss:
32031602
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
packaging
pack of 1 roll
Quality Segment
manufacturer/tradename
SureWick®
L
100 m (328 ft)
W
20 mm
filter W × L
20 mm × 100 m
slit W
20 mm
thickness
0.83 mm
shipped in
ambient
General description
SureWick® パッド材料は、優れた一貫性とパフォーマンスを必要とする迅速な診断用ラテラルフローテストで 使用するために設計、最適化されています。SureWick® セルロースファイバーパッド材料は、ラテラルフローアッセイのサンプルおよび 吸収パッドとして使用されます。このパックには、20mm x 100m の C083 セルロースファイバーパッド素材の ロールが 1 個入っています。
Application
SureWick® パッド材料は、 感染症検査(COVID-19、HIV、インフルエンザ、マラリア、性感染症など)をはじめ、 女性’の健康、 バイオマーカー検出、乱用薬物検査、医薬品開発、 環境検査、農業用途、食品安全、 製品品質検査、動物の健康など、幅広いラテラルフローテスト用途でサンプル、コンジュゲート、または吸収パッドとして使用するように最適化されています。
Features and Benefits
  • SureWick® セルロース繊維パッドは、不織布の 100% 純粋なセルロース繊維で作られています。
  • これらのパッドには、アッセイのパフォーマンスを妨げる可能性のある結合剤や接着剤は含まれていません。
  • 優れた一貫性を確保するために製造されており、信頼性が高く予測可能なサンプルフローを提供します。
  • 不変の厚さ、ベッド容量、均一な表面品質を備えています。
  • 迅速な供給とリードタイム。
  • 優れた技術サポートが保証されています。
Legal Information
SUREWICK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
CFSP173000CFSP001700CFSP223000
description
thickness 0.83 mm, filter W × L 20 mm × 100 m, pack of 1 roll
description
thickness 0.83 mm, filter L × W 1.7 cm × 30 cm, pack of 100 strips
description
thickness 0.83 mm, filter W × L 17 mm × 100 m, pack of 1 roll
description
thickness 0.83 mm, filter L × W 20 cm × 30 cm, pack of 100 sheets
slit W
20 mm
slit W
-
slit W
-
slit W
-
manufacturer/tradename
SureWick®
manufacturer/tradename
SureWick®
manufacturer/tradename
SureWick®
manufacturer/tradename
SureWick®
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
packaging
pack of 1 roll
packaging
pack of 100 strips
packaging
pack of 1 roll
packaging
pack of 100 sheets
L
100 m (328 ft)
L
-
L
100 m (328 ft)
L
-
thickness
0.83 mm
thickness
0.83 mm
thickness
0.83 mm
thickness
0.83 mm
Still not finding the right product?
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 1
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
適用法令
CFSP002000:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)