アッセイ
90% (SDS-PAGE)
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<1% human collagen types II, IV-VI, and non-collagen proteins
<10% human collagen type I
入力
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type epithelial cells
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
詳細
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
法的情報
免責事項
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
CC054-K:
試験成績書(COA)