Merck
BX1670
Supelco
2-Butanone
Meets ACS Specifications GR ACS
別名:
2-Butanone, Methyl Ethyl Ketone, Butanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H8O
CAS番号:
分子量:
72.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
201-159-0
蒸気圧
105 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99% (GC)
形状
liquid
不純物
≤0.0005% Titrable acid
≤0.20% Water (H2O)
蒸発残留物質
≤0.0025%
APHA: ≤15
pH
7 (20 °C)
bp
79.6 °C/1013 hPa
mp
-86 °C
転移温度
flash point -4 °C
溶解性
292 g/L
密度
0.805 g/cm3 at 20 °C
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI Key
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Meets ACS Specifications GR ACS
アナリシスノート
Assay (GC): 99.0% min
Color (APHA): 15 max
Evaporation residue: 0.0025% max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Titrable acid: 0.0005meq/g max
Water (H2O): 0.20% max
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
26.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-3 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
BX1670-5:
BX1670-3:
BX1670-901:
試験成績書(COA)