Merck
BX1555
Supelco
Bromothymol Blue
meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
別名:
Bromothymol Blue, 3,3`-Dibromethylmolsulfonphthalein
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H28Br2O5S
CAS番号:
分子量:
624.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171502
EC Index Number:
200-971-2
認証
meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
形状
powder
pink to purple
visual transition interval
6.0-7.6, yellow to blue
輸送温度
ambient
保管温度
10-30°C
InChI
1S/C27H28Br2O5S/c1-13(2)17-11-20(15(5)23(28)25(17)30)27(19-9-7-8-10-22(19)35(32,33)34-27)21-12-18(14(3)4)26(31)24(29)16(21)6/h7-14,30-31H,1-6H3
InChI Key
NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N
詳細
Meets ACS Specifications GR ACS
アプリケーション
Meets ACS Specifications GR ACS
アナリシスノート
Clarity of solutionTo pass testColorPink to purpleFormPowderVisible spectrum, max. absorbance0.50AU minVisible spectrum, max. wavelength615-625nmVisual transition (from pH 6.0 to pH 7.6)Yellow to Blue
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
BX1555-20:
BX1555-5:
試験成績書(COA)