安全性情報
BN-5ML-B
Millipore
BIOSCOT IVD Reagent RHCE (Rh) Specificities
BIOSCOT Anti-C from the clone MS-24, Human IgM, Blood Grouping Reagent
別名:
Anti-C (clone MS-24) Blood Grouping Reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116102
NACRES:
NA.41
Note: For further information on price, availability or to place an order, please contact us
由来生物
human
品質水準
クローン
MS-24, monoclonal
包装
pkg of 5 mL
メーカー/製品名
BIOSCOT
保管条件
do not freeze
濃度
10-30 mg/mL protein (Total Protein Range)
テクニック
agglutination assay: suitable
pH
7-7.4
アイソタイプ
IgM
アプリケーション
clinical testing
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
CE Mark
アプリケーション
For use by Tube;Slide;Microplate;Gel and Column techniques
Vialled, Labeled
法的情報
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
BN-5ML-B:
試験成績書(COA)