安全性情報
BK-5ML-B
Millipore
Anti-K (cloneAEK4) Blood Grouping Reagent
BIOSCOT Anti-K from the clone AEK4, Human IgM, Blood Grouping Reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116102
由来生物
human
品質水準
クローン
AEK4, monoclonal
包装
pkg of 10 × 5 mL
メーカー/製品名
BIOSCOT
保管条件
do not freeze
濃度
10-20 mg/mL protein (Total Protein Range)
テクニック
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
アイソタイプ
IgM
アプリケーション
clinical testing
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
Product formulation meets the requirements of Annex IV of the EU IVD directive to support CE registration.
For In Vitro use only.
アプリケーション
For use by Tube;Slide;Microplate;Gel and Column techniques
Vialled, Labeled
法的情報
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
BK-10X5ML-U:
BK-5ML-SAM-GAL:
BK-100X10ML-EUC:
BK-5ML-GAL:
BK-10X5ML-B:
BM-100X10ML-EUR:
BK-5ML-B:
BM-100X10ML-EUC:
BK-100X10ML-EUR:
BK-10L-BK:
BK-10ML-SAM:
BK-10X10ML-U:
BK-1L-BK:
試験成績書(COA)