安全性情報
BI0422
Sigma-Aldrich
Oxidizing Reagent, 0.02M I₂ in THF/Pyrid (89.6/0.4/10)
Biosynthesis Novabiochem®
別名:
DNA Reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116006
品質水準
製品種目
Novabiochem®
形状
liquid
組成
Iodine, 0.018-0.022 M
Pyridine, 0.36-0.44 % (v/v) GC
Tetrahydrofuran, 88.7-90.5 % (v/v) GC (solvent)
water, 9.0-11.0 % (v/v) GC
反応適合性
reaction type: Oxidations
reagent type: oxidant
red
転移温度
flash point -13 °C
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
アプリケーション
BI0422-0200 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0422-0450 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0422-0950 is packaged in 38/430 glass bottles
BI0422-4000 is packaged in 38/430 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Biosynthesis Novabiochem®
アナリシスノート
Assay (pyridine, GC): 0.36-0.44% v/v
Assay (tetrahydrofuran, GC): 88.7-90.5% v/v
Color: Red
Form: Liquid
Iodine Molarity: 0.018-0.022M
Water (H2O): 9.0-11.0% w/v
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
8.6 °F
引火点(℃)
-13 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
BI0422TW-37SK:
BI0422-0200:
BI0422-NP20:
BI0422IL/38:
BI0422LT-NS20:
BI0422TW-38:
BI0422-0450:
BI0422/0200:
BI0422TW-NS20:
BI0422-4000:
BI0422IL-38:
BI0422/0950:
BI0422-0950:
BI0422TO-NS40:
試験成績書(COA)