製品種目
Novabiochem®
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: Acetylations
reagent type: derivatization reagent
色
APHA: ≤50
転移温度
flash point 10.0 °C
輸送温度
ambient
保管温度
2-30°C
アプリケーション
BI0349-0505 is packaged in GL45 glass bottles
BI0349-4000 is packaged in 38/430 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
アナリシスノート
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
50.0 °F - closed cup
引火点(℃)
10 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
BI0349SE-37S:
BI0349GR-39:
BI0349CE-31:
BI0349GR37:
BI0349GR-37:
BI0349-4000:
BI0349RR-31:
BI0349SG-2000:
BI0349-0200:
BI0349-0505:
BI0349GR39:
試験成績書(COA)