安全性情報
AX1699MC
Supelco
Solvent MC
AQUASTAR®
別名:
Karl Fischer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115601
品質水準
形状
liquid
転移温度
flash point 55.6 °C
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
アプリケーション
Methanol-chloroform solvent for oils and fats
AX1699MC-1, AX1699MC-3 and AX1699MC-5 are packaged in 38/430 glass bottles.
アナリシスノート
Color: Colorless
Form: Clear liquid
Water (H2O): 0.001-0.02%
法的情報
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Eyes, Liver,Kidney
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
132.1 °F
引火点(℃)
55.6 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
AX1699MC-3:
AX1699MC-5:
AX1699MC-1:
試験成績書(COA)