Merck
AX1303
Supelco
水酸化アンモニウム 溶液
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
別名:
アンモニア水
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH4OH
CAS番号:
分子量:
35.05
Beilstein:
3587154
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
認証
meets USP/NF
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for EPA 1621
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA OTM-45
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
品質水準
法規制遵守
suitable for FDA C-010.02
蒸気圧
635 hPa ( 20 °C)
形状
liquid
expl. lim.
27 %
濃度
28.0-30.0% NH3
不純物
≤0.002% Carbon dioxide (CO2)
≤0.1 ppm Copper (Cu)
≤0.1 ppm Nickel (Ni)
≤0.2 ppm Iron (Fe)
≤0.2 ppm Lead (Pb)
≤0.2 ppm Manganese (Mn)
≤0.3 ppm Aluminum (Al)
≤0.3 ppm Calcium (Ca)
≤0.3 ppm Chromium (Cr)
≤0.3 ppm Gold (Au)
≤0.3 ppm Magnesium (Mg)
≤0.3 ppm Potassium (K)
≤0.3 ppm Sodium (Na)
≤0.3 ppm Tin (Sn)
≤0.3 ppm Titanium (Ti)
≤0.3 ppm Zinc (Zn)
≤0.5 ppm Chloride (Cl)
≤0.5 ppm Heavy metals (as Pb)
≤2 ppm Nitrate (NO3)
≤2 ppm Phosphate (PO4)
≤2 ppm Sulfate (SO4)
強熱残分
≤0.002%
pH
>12 (20 °C in H2O, strongly alkaline)
bp
32 °C
mp
-72 °C
密度
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[NH4+].[OH-]
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
InChI Key
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
AX1303-53 is for Canada only
AX1303P-5, AX1303-57 and AX1303-75 are packaged in poly coated glass bottles
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
アナリシスノート
Aluminum (Al): 0.3ppm max
Appearance: Passes test
Assay (as NH3): 28.0-30.0%
Calcium (Ca): 0.3ppm max
Carbon dioxide (CO2): 0.002% max
Chloride (Cl): 0.5ppm max
Chromium (Cr): 0.3ppm max
Copper (Cu): 0.1ppm max
Gold (Au): 0.3ppm max
Heavy metals (as Pb): 0.5ppm max
Iron (Fe): 0.2ppm max
Lead (Pb): 0.2ppm max
Magnesium (Mg): 0.3ppm max
Manganese (Mn): 0.2ppm max
Nickel (Ni): 0.1ppm max
Nitrate (NO3): 2ppm max
Phosphate (PO4): 2ppm max
Potassium (K): 0.3ppm max
Residue after ignition: 0.002% max
Sodium (Na): 0.3ppm max
Substances reducing permanganate: To pass test
Sulfate (SO4): 2ppm max
Tin (Sn): 0.3ppm max
Titanium (Ti): 0.3ppm max
Zinc (Zn): 0.3ppm max
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
AX1303-901:
AX1303-75:
AX1303-57:
AX1303-23:
AX1303AA-38S:
SA221228-901:
AX1303-6:
AX1303P-5:
AX1303-3:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
FAS、すなわち「永遠の化学物質」は環境中に残留し続け、ヒトの健康にリスクをもたらします。PFAS分析に携わる研究者、規制当局、PFAS定量用のメルクの環境モニタリングツールをご覧ください。
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.